Documenti fondamentali
ABT13
Sigma-Aldrich
Anticorpo FLAG
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Sarcopolin
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
application:
WB
Reattività contro le specie:
rabbit
tecniche:
western blot: suitable
citations:
29
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rabbit
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat (based on 100% sequence homology), human (immunogen homology), mouse (based on 100% sequence homology)
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLN(6588)
Descrizione generale
Sarcolipin (SLN) is a multidomain protein containing lumenal, cytoplasmic, and transmembrane domains. It is found in the membrane of the sarcoplasmic/endoplasmic reticulum of cardiac cells, and is involved in maintaining calcium homestasis underlying muscle contractility in the heart. Sarcoplipin achieves these effects through its regulation of the sarco(endo)plasmic reticulum Ca2+ ATPase (SERCA2a), a calcium transport protein that actively pumps calcium from the cytoplasm into the sarcoplasmic reticulum, resulting in relaxation of the heart muscles. Sarcolipin may also interact with phospholamban, and may contribute to heart failure.
Immunogeno
Peptide lineare, coniugato con KLH, corrispondente alla porzione C-terminale del VAChT di ratto.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
Rivela la calmodulina con questo anticorpo anti-calmodulina convalidato per WB IP.
Sotto categoria di ricerca
Citoscheletro
Qualità
Testato in Western blotting su lisato di tessuto cerebrale di topo.
Western blotting: µ
Descrizione del bersaglio
Circa 6 kDa, osservato. In alcuni lisati può comparire una banda a ~13 kDa non caratterizzata.
Stato fisico
Purificazione per affinità
Siero policlonale di coniglio purificato in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM e azoturo di sodio allo 0,05%.
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a 2-8 °C.
Risultati analitici
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Junaid A B Zaman et al.
International journal of cardiology, 220, 580-588 (2016-07-09)
Post-operative atrial fibrillation (POAF) is a major health economic burden. However, the precise mechanisms in POAF remain unclear. In other forms of AF, sites of high dominant frequency (DF) in sinus rhythm (SR) may harbour 'AF nests'. We studied AF
Victoria L Wyckelsma et al.
American journal of human genetics, 108(3), 446-457 (2021-02-19)
The protein α-actinin-3 expressed in fast-twitch skeletal muscle fiber is absent in 1.5 billion people worldwide due to homozygosity for a nonsense polymorphism in ACTN3 (R577X). The prevalence of the 577X allele increased as modern humans moved to colder climates
John Butler et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 569, 26-31 (2015-02-11)
Studies in sarcolipin knockout mice have led to the suggestion that skeletal muscle sarcolipin plays a role in thermogenesis. The mechanism proposed is uncoupling of the sarcoplasmic reticulum calcium pump. However, in other work sarcolipin was not detected in mouse
Silvia Scaricamazza et al.
British journal of pharmacology, 179(8), 1732-1752 (2021-11-17)
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS), a neurodegenerative disease characterized by the degeneration of upper and lower motor neurons, progressive wasting and paralysis of voluntary muscles and is currently incurable. Although considered to be a pure motor neuron disease, increasing evidence indicates
Mia S Geromella et al.
The Journal of biological chemistry, 298(11), 102568-102568 (2022-10-10)
Sarco(endo)plasmic reticulum Ca2+-ATPase (SERCA) uncoupling in skeletal muscle and mitochondrial uncoupling via uncoupling protein 1 (UCP1) in brown/beige adipose tissue are two mechanisms implicated in energy expenditure. Here, we investigated the effects of glycogen synthase kinase 3 (GSK3) inhibition via