Documenti fondamentali
T9281
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-tetrametil-etilendiammina
BioReagent, suitable for electrophoresis, ≥99.0%
Sinonimo/i:
1,2-bis(dimetilamino)etano, TEMED, TMEDA
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2NCH2CH2N(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.20
Beilstein:
1732991
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41105319
ID PubChem:
NACRES:
NB.22
Nome Commerciale
BioReagent
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0%
Limite di esplosione
9.08 %
tecniche
electrophoresis: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.4179 (lit.)
P. ebollizione
120-122 °C (lit.)
Punto di fusione
−55 °C (lit.)
Densità
0.775 g/mL at 20 °C (lit.)
Compatibilità
suitable for electrophoresis
Stringa SMILE
CN(C)CCN(C)C
InChI
1S/C6H16N2/c1-7(2)5-6-8(3)4/h5-6H2,1-4H3
KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
TEMED (N,N,N′,N′-tetrametiletilendiammina) è una molecola che favorisce la polimerizzazione rapida di gel di poliacrilammide. In presenza di persolfato di ammonio TEMED provoca la formazione di radicali liberi dal persolfato iniziando il processo di polimerizzazione dell′acrilammide. Tuttavia un eccessiva concentrazione di TEMED può dare luogo a separazioni anomale.
Applicazioni
TEMED (N,N,N′,N′-tetrametiletilendiammina) è stata usata per la preparazione di idrogel di acrilammide e gel di poliacrilammide con dodecil sokfato di sodio.
Avvertenza
Manipolare e conservare sotto gas inerte, sensibile all′aria e all′umidità.
Risultati analitici
Testato come catalizzatore per PAGE.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
61.7 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
16.5 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
An in vitro Transcription/translation System for Detection of Protein Interaction.
Lin PC et al.
Bio-protocol null
Detecting protein-protein interactions by Far western blotting.
Wu Y et al.
Nature Protocols, 2, 3278-3278 (2007)
Phillips TM
Analytical Techniques in Immunochemistry (1991)
Composite three-dimensional woven scaffolds with interpenetrating network hydrogels to create functional synthetic articular cartilage.
Liao IC et al.
Advances in Functional Materials, 23, 5833-5833 (2013)
Kiyohito Shimura
Electrophoresis, 30(1), 11-28 (2008-12-25)
The methodological advancements in CIEF in tubes and microchips during the period between 2002 and early 2008 are reviewed as a continuation of previous review by the same author (Electrophoresis 2002, 23, 3847-3857). After a brief introduction, the following topics
Articoli
Nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy measures the extent to which a glycan or other molecule distorts a magnetic field.