50639-U
Ascentis® Express 90 Å PCS-C18, 2.7 µm HPLC Column
column L × I.D. 150 mm × 1.5 mm, pk of 1 ea
About This Item
Prodotti consigliati
CdA
current certificate can be downloaded
Livello qualitativo
Confezionamento
pk of 1 ea
Grado di funzionalizzazione
7.5% Carbon loading
Temperatura massima
60 °C (pH2/60; pH7/40)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × diam. int. colonna
150 mm × 1.5 mm
Area superficiale
125 m2/g
Matrice
superficially porous particle particle platform (Fused-Core®)
Gruppo funzionale matrice
C18 bonding, dimethyloctadecylsilane, positively charged ligand
Dimensione pori
2.7 μm particle size
90 Å average pore size
Intervallo di pH d’impiego
2-7
Tecnica di separazione
reversed phase
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Risultati analitici
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
50639-U | 4065270858849 |