Documenti fondamentali
8.41088
Sigma-Aldrich
trans-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
trans-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid, trans-Hexahydrophthalic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H12O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
218-975-8
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (acidimetric)
Stato
powder
Punto di fusione
220-221 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OC(=O)C1C(CCCC1)C(=O)O
InChI
1S/C8H12O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h5-6H,1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)
QSAWQNUELGIYBC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 224 °C
Melting range (upper value): ≤ 227 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3