375438
1,3-Cyclohexanedicarboxylic acid, mixture of cis and trans
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
132-141 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)C1CCCC(C1)C(O)=O
InChI
1S/C8H12O4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h5-6H,1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)
XBZSBBLNHFMTEB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)