Documenti
8.24449
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-(-)-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
(1R,2R)-(-)-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, (1R,2R)-(-)-Hexahydrophthalic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H12O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.18
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (acidimetric)
Punto di fusione
177-180 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H12O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h5-6H,1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)/t5-,6-/m1/s1
QSAWQNUELGIYBC-PHDIDXHHSA-N
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 177 °C
Melting range (upper value): ≤ 180 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in Aceton): -20.0 - -19.0 °
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3