537088
Pronase® Protease, Streptomyces griseus, Nuclease-Free
Widely used broad-spectrum protease mixture
Sinonimo/i:
Nuclease-Free Protease, Streptomyces griseus, Pronase® Protease, Pronase® Protease, Streptomyces griseus
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
lyophilized
Attività specifica
≥70,000 proteolytic units/g dry wt
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Solubilità
water: 10 mg/mL
Attività estranea
Nuclease, none detected
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
- in single-cell preparations for cardiac side population (CSP) analysis
- in aflatoxin plasma biomarker assay
- to permeabilize Caenorhabditis elegans embryo for in vivo micrococcal nuclease digestion
Azioni biochim/fisiol
Attenzione
Definizione di unità
Ricostituzione
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2