1.07433
Pronase E
Sinonimo/i:
Streptomyces grisens neutral proteinase
About This Item
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.21
Prodotti consigliati
Stato
solid
Potenza
3290 mg/kg LD50, oral (rat)
pH
6-7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Pronase E is a mixture of proteolytic enzymes that is obtained from Streptomyces griseus. It can be used in the in diagnostics in histopathology as it hydrolyses proteins into individual amino acids.
from Streptomyces griseus 4,000,000 PU/g for biochemistry EC 3.4.24.4
Applicazioni
Pronase E (from Streptomyces griseus) 4,000,000 PU/g for biochemistry EC 3.4.24.4. CAS 9036-06-0, pH 6 - 7 (10 g/l, H₂O, 20 °C).
Risultati analitici
Appearance (colour):slightly brown
Appearance (description):fine powder
Activity (Casein; pH 7.4; 40 °C):≥ 4000000 U/g
Appearance (description):fine powder
Activity (Casein; pH 7.4; 40 °C):≥ 4000000 U/g
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2