5.00949
all-rac-α-Tocopherol
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP,E 307
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
all-rac-α-Tocopherol, Vitamin E alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
BP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<1 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma fisica
viscous liquid
Temp. autoaccensione
280 °C
Potenza
>4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. eboll.
393 °C/1013 hPa
Punto di fusione
2.5-3.5 °C
Densità
0.95 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3/t21-,22-,29-/m1/s1
GVJHHUAWPYXKBD-IEOSBIPESA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1