90669
(±)-α-tocoferolo
tested according to Ph. Eur.
Sinonimo/i:
DL-all-rac-α-tocoferolo, Vitamina E
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
agenzia
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Saggio
96.0-102.0%
Stato
liquid
Colore
tan
Punto di fusione
2.5-3.5 °C
Densità
0.950 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3
GVJHHUAWPYXKBD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.