Documenti fondamentali
731234
Sigma-Aldrich
α-Tocopherol (phenyl-5,7-dimethyl-d6)
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Sinonimo/i:
Vitamin E (ring-5,7-dimethyl-d6)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C29D6H44O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
436.74
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (CP)
Stato
liquid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Colore
yellow to brown
P. ebollizione
200-220 °C/1 mmHg (lit.)
Densità
0.963 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+6
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC1=C(C([2H])([2H])[2H])C(C)=C(O[C@@](CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)(C)CC2)C2=C1C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3/t21-,22-,29-/m1/s1/i5D3,7D3
GVJHHUAWPYXKBD-BCHQTGRQSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
α-Tocopherol (phenyl-5,7-dimethyl-d6) is also known as vitamin E (ring-5,7-dimethyl-d6) that can be used as an internal standard. It is utilized to determine α-tocopherol (α-T) concentration in different biopharmaceutical samples using liquid chromatography-diode array detector on-line ESI-MS/MS.
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ultrafast determination of vitamin E using LC-ESI-MS/MS for preclinical development of new nutraceutical formulations
Villaseca-Gonzalez N, et al.
Bioanalysis, 10(4), 215-227 (2018)