T1600000
α-Tocopherol acetate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
DL-α-Tocopherol acetate, Vitamin E acetate, all-rac-α-Tocopheryl acetate
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Grado
pharmaceutical primary standard
agenzia
EP
Famiglia di API
tocopherol
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
EDQM
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Densità
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(C)=O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C31H52O3/c1-21(2)13-10-14-22(3)15-11-16-23(4)17-12-19-31(9)20-18-28-26(7)29(33-27(8)32)24(5)25(6)30(28)34-31/h21-23H,10-20H2,1-9H3/t22-,23-,31-/m1/s1
ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Separation of Retinyl acetate, analytical standard; δ-Tocopherol, analytical standard; Ergocalciferol (D2), analytical standard; Cholecalciferol (D3), analytical standard; (±)-α-Tocopherol, analytical standard; Vitamin E acetate, analytical standard; Phylloquinone (K1), analytical standard; Retinol palmitate, analytical standard.
Separation of Retinyl acetate, analytical standard; Vitamin E acetate, analytical standard; Phylloquinone (K1), analytical standard; Ergocalciferol (D2), analytical standard; Cholecalciferol (D3), analytical standard; (±)-α-Tocopherol, analytical standard; δ-Tocopherol, analytical standard; Retinol palmitate, analytical standard