Documenti fondamentali
615366
Sigma-Aldrich
Vitamin E acetate-(trimethyl-d9)
98 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
2RS,4′RS,8′RS-O-Acetyl-α-tocopherol-d9 (5,7,8-tri(methyl-d3))
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C31D9H43O3
Peso molecolare:
481.80
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Descrizione
8 isomer mix
Livello qualitativo
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
liquid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
P. eboll.
224 °C/0.3 mmHg (lit.)
Spostamento di massa
M+9
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])c1c2CC[C@@](C)(CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)Oc2c(c(c1OC(C)=O)C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C31H52O3/c1-21(2)13-10-14-22(3)15-11-16-23(4)17-12-19-31(9)20-18-28-26(7)29(33-27(8)32)24(5)25(6)30(28)34-31/h21-23H,10-20H2,1-9H3/t22?,23?,31-/m1/s1/i5D3,6D3,7D3
ZAKOWWREFLAJOT-JTMQEPRKSA-N
Applicazioni
Vitamin E acetate-(trimethyl-d9) or vitamin E acetate D9 can be used as an internal standard to study dietary intake, bioavailability, identification and concentration within the complex biological samples.
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)