5.01890
Vitamin K₁ (phytomenadione)
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP,FCC
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Vitamin K₁ (phytomenadione), 2-Methyl-3-phytyl-1,4-naphthoquinone
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
BP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Conformità normativa
FCC
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Stato
liquid
Potenza
>33487 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. ebollizione
140-145 °C/0.0013 hPa
Punto di fusione
-20 °C
Temp. transizione
flash point >109.9 °C
Densità
0.97 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
liquid formulation
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C31H46O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-27-26(6)30(32)28-18-7-8-19-29(28)31(27)33/h7-8,18-20,22-24H,9-17,21H2,1-6H3/b25-20+
MBWXNTAXLNYFJB-LKUDQCMESA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1