Documenti
1.06303
SAFC
Tetraborato disodico decaidrato
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Tetraborato disodico decaidrato
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
B4Na2O7 · 10H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
381.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
603-411-9
agenzia
BP
JP
NF
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.213 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Saggio
99.0-103.0% (acidimetric)
Forma fisica
solid
pH
9.2 (20 °C, 47 g/L in H2O)
Punto di fusione
75 °C (Elimination of water of crystallisation)
Solubilità
49.74 g/L
Densità
1.72 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-9-3(7)11-4(8)10-2-6;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
OJPFLODMGUZMKD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Trovare l′eccipiente opportuno nella formulazione, in grado di soddisfare le proprie esigenze e i requisiti normativi può essere complesso. Grazie al nostro know-how applicativo e alla nostra competenza in materia normativa, possiamo assistervi in ogni fase dello sviluppo, del passaggio di scala e della produzione.
Le materie prime incluse nel programma Emprove® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Applicazioni
Sodium bromide is a mineral salt with diverse applications in pharmaceutical and cosmetic industry. It also has antimicrobial characteristics and is used as component of disinfectants.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation markHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1