1.06360
Sodium bromide
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Sodium bromide, Bromo sodium
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1.3 hPa ( 806 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Stato
solid
tecniche
API processing | salt formation: suitable
pH
5.74 (22.5 °C, 430 g/L in H2O)
Solubilità
946 g/L
Densità
3.2 g/cm3 at 25 °C
applicazioni
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Na+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Na/h1H;/q;+1/p-1
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Applicazioni
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1