S4547
Sodium bromide
BioXtra, ≥99.0%
Sinonimo/i:
NaBr, natrium bromide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 806 °C)
Nome Commerciale
BioXtra
Saggio
≥99.0%
Impurezze
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.005% Insoluble matter
Punto di fusione
755 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 1 M, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.2%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Cationi in tracce
Al: ≤0.0005%
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.1%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Stringa SMILE
[Na+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Na/h1H;/q;+1/p-1
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
- to dialyze DNA solutions to keep the DNA helix intact
- to maintain the relative humidity of edible film samples, stored in desiccator
- as reference standard to confirm bromide ion retention time
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?