Documenti fondamentali
1.06306
Supelco
di-Sodium tetraborate
for X-ray fluorescence analysis, anhydrous for analysis
Sinonimo/i:
di-Sodium tetraborate, Borax
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
B4Na2O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
215-540-4
NACRES:
NB.21
Tensione di vapore
7.3 hPa ( 1200 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (acidimetric)
Stato
powder
Potenza
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
9.2 (20 °C, 25 g/L in H2O)
Punto di fusione
742 °C
Solubilità
25.6 g/L
Densità
2.37 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
700 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[B+3].[B+3].[B+3].[B+3].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/4B.2Na.7H2O.7O/h;;;;;;7*1H2;;;;;;;/q4*+3;2*+1;;;;;;;;7*-2
HJIQVKXMQOLFFS-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Pittogrammi
Exclamation markHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1