229946
Sodium tetraborate
99.998% trace metals basis
Sinonimo/i:
Borax, fused
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Saggio
99.998% trace metals basis
Stato
powder
Punto di fusione
741 °C (lit.)
Densità
2.367 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;/q-2;2*+1
UQGFMSUEHSUPRD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- In the chemoselective oxidation of alkyl and aryl sulfides to sulfoxides and sulfones using H2O2 as the oxidant.
- In the synthesis of pyridines, dienes, anilines, and dihydropyrano[3,2-c]chromenes via Knoevenagel condensation and Michael addition pathway.
- In thiolysis of 1,2-epoxides to β-hydroxy sulfides.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
229946-100G | 4061838252623 |
229946-25G | 4061838782229 |
229946-5G | 4061838782236 |