T60208
Triethyl methanetricarboxylate
98%
About This Item
Formula condensata:
CH(CO2C2H5)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.23
Beilstein:
1793645
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.424 (lit.)
P. ebollizione
253 °C (lit.)
Punto di fusione
25-26 °C (lit.)
Densità
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)C(C(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C10H16O6/c1-4-14-8(11)7(9(12)15-5-2)10(13)16-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
AGZPNUZBDCYTBB-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?