178519
4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone
99%
Sinonimo/i:
Frambione, NSC 26515, Raspberry ketone
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
81-85 °C (lit.)
Solubilità
95% ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faint yellow or tan
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
CC(=O)CCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(11)2-3-9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3H2,1H3
NJGBTKGETPDVIK-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
178519-250G | 4061831828726 |
178519-50G | 4061838753847 |