Key Documents
M19600
Sigma-Aldrich
4-(4-Methoxyphenyl)-2-butanone
98%
Sinonimo/i:
Anisylacetone
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H4CH2CH2COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.23
Beilstein:
1869592
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.519 (lit.)
P. eboll.
152-153 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
8 °C (lit.)
Densità
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(CCC(C)=O)cc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-9(12)3-4-10-5-7-11(13-2)8-6-10/h5-8H,3-4H2,1-2H3
PCBSXBYCASFXTM-UHFFFAOYSA-N
WGK 2