P24152
N-Phenylethylenediamine
98%
Sinonimo/i:
N-(2-Aminoethyl)aniline
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.587 (lit.)
P. ebollizione
262-264 °C (lit.)
Densità
1.041 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NCCNc1ccccc1
InChI
1S/C8H12N2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,10H,6-7,9H2
OCIDXARMXNJACB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
P24152-10G | 4061838355416 |
P24152-25G | 4061834363163 |