440302
[3-(2-Aminoethylamino)propyl]trimethoxysilane
technical grade, ≥80%
Sinonimo/i:
Dow Corning® product Z-6020, N-(2-Aminoethyl)-3-(trimethoxysilyl)propylamine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
≥80%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.444 (lit.)
P. eboll.
146 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CO[Si](CCCNCCN)(OC)OC
InChI
1S/C8H22N2O3Si/c1-11-14(12-2,13-3)8-4-6-10-7-5-9/h10H,4-9H2,1-3H3
PHQOGHDTIVQXHL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- [3-(2-Aminoethylamino)propyl]trimethoxysilane has been used in the synthesis of various polyhedral silsesquioxanes, (RSiO1.5)n (SSQO).
- It can be functionalized onto the mesoporous SBA-15 silica to be used as matrices for controlled drug delivery.
- It is also used in the synthesis of silane-based polymer, which is used in conducting instant adhesives.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
respiratory tract irritation
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
276.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
136 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?