Documenti fondamentali
448664
Sigma-Aldrich
[3-(Diethylamino)propyl]trimethoxysilane
96%
Sinonimo/i:
N,N-Diethyl-3-(trimethoxysilyl)propylamine
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)2N(CH2)3Si(OCH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.40
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.423 (lit.)
P. ebollizione
120 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CCN(CC)CCC[Si](OC)(OC)OC
InChI
1S/C10H25NO3Si/c1-6-11(7-2)9-8-10-15(12-3,13-4)14-5/h6-10H2,1-5H3
ZLDHYRXZZNDOKU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
[3-(Diethylamino)propyl]trimethoxysilane was covalently bonded to mesoporous titania–silica mixed oxides to act as epoxidation catalysts.{55} [3-(Diethylamino)propyl]trimethoxysilane, immobilized on mesoporous silicas (SBA-15) may be used as adsorbents to capture CO2. {56}
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Primary, secondary, and tertiary amines for CO2 capture: Designing for mesoporous CO2 adsorbents
Ko YG, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 361(2), 594-602 (2011)
Amine-modified titania?silica hybrid gels as epoxidation catalysts
Muller CA, et al.
Applied Catalysis A: General, 201(2), 253-261 (2012)