539287
(N,N-Dimethylaminopropyl)trimethoxysilane
96%
Sinonimo/i:
(Dimethylaminopropyl)trimethoxysilane, (N,N-Dimethyl-3-aminopropyl)trimethoxysilane, 3-(N,N-Dimethylamino)propyltrimethoxysilane, Dimethyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]amine, N,N-Dimethyl-3-(trimethoxysilyl)-1-propanamine, N,N-Dimethyl-3-(trimethoxysilyl)-1-propylamine, N,N-Dimethyl-3-(trimethoxysilyl)propylamine, N,N-Dimethylaminopropyltrimethoxysilane, [3-(Dimethylamino)propyl]trimethoxysilane
Saggio
96%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.416 (lit.)
P. ebollizione
106 °C/30 mmHg (lit.)
Densità
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CO[Si](CCCN(C)C)(OC)OC
InChI
1S/C8H21NO3Si/c1-9(2)7-6-8-13(10-3,11-4)12-5/h6-8H2,1-5H3
QIOYHIUHPGORLS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
99 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?