308145
N-Propylethylenediamine
≥97%
Sinonimo/i:
2-Propylaminoethylamine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.441 (lit.)
P. ebollizione
147-150 °C (lit.)
Densità
0.829 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CCCNCCN
InChI
1S/C5H14N2/c1-2-4-7-5-3-6/h7H,2-6H2,1H3
CFNHVUGPXZUTRR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
113.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
45 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?