127019
N-Methylethylenediamine
95%
Sinonimo/i:
2-(Methylamino)ethylamine
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4395 (lit.)
P. eboll.
114-117 °C (lit.)
Densità
0.85 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CNCCN
InChI
1S/C3H10N2/c1-5-3-2-4/h5H,2-4H2,1H3
KFIGICHILYTCJF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
105.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
41 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?