Documenti fondamentali
480592
Sigma-Aldrich
N-Butylethylenediamine
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3NHCH2CH2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.443 (lit.)
P. ebollizione
171-172 °C (lit.)
Densità
0.836 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CCCCNCCN
InChI
1S/C6H16N2/c1-2-3-5-8-6-4-7/h8H,2-7H2,1H3
DFPGBRPWDZFIPP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
N-Butylethylenediamine is a chelating amine ligand.
Applicazioni
N-Butylethylenediamine may be used as a ligand in the synthesis of one dimensional copper-azido molecular tape, [Cu2(N-Buen)(N3)4]n where N-Buen = N-butylethylenediamine.
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
138.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
59 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Novel copper-azido magnetic molecular tapes: syntheses, structures, and magnetic properties.
Gu ZG, et al.
CrystEngComm, 13(21), 6415-6421 (2011)