69868
Magnesium monoperoxyphthalate
technical, ~80% (RT)
Sinonimo/i:
Magnesium bis(monoperoxyphthalate) hexahydrate, MMPP
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical
Livello qualitativo
Saggio
~80% (RT)
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Punto di fusione
93 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
hydroperoxide
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.OOC(=O)c1ccccc1C(=O)O[Mg]OC(=O)c2ccccc2C(=O)OO
InChI
1S/2C8H6O5.Mg.6H2O/c2*9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)13-12;;;;;;;/h2*1-4,12H,(H,9,10);;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
WWOYCMCZTZTIGU-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Trans-diaxial hydroxylation under bismuth(III) triflate catalyst
- Oxidation rections under mild conditions
- Epoxidation of unsaturated steroids
- Synthesis of ring-B oxygenated steroids as anticancer agents
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Org. Perox. E - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?