289132
Urea hydrogen peroxide
97%
Sinonimo/i:
Hydrogen peroxide–Urea adduct, Carbamide Per hydrate, Carbamide peroxide, Percarbamide, Urea hydrogen peroxide
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
23.3 mmHg ( 30 °C)
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Punto di fusione
90-93 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OO.NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O.H2O2/c2-1(3)4;1-2/h(H4,2,3,4);1-2H
AQLJVWUFPCUVLO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- In the conversion of sulfides to sulfoxides or sulfones under solvent free condition.
- In the conversion of nitrogen heterocycles to their corresponding N-oxides.
- In the epoxidation of various alkene in combination with number of carboxylic anhydrides and disodium hydrogen phosphate in anhydrous organic solvents.
- In the Baeyer–Villiger oxidation reaction where in aldehydes and ketones undergo oxidation to produce esters and lactones using various peroxycarboxylic acids.
Caratteristiche e vantaggi
- Inexpensive.
- Stable.
- Easy handling reagent.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges