L3501
2,3-Lutidine
99%
Sinonimo/i:
2,3-Dimethylpyridine
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.508 (lit.)
P. ebollizione
162-163 °C (lit.)
Punto di fusione
−15 °C (lit.)
Densità
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cccnc1C
InChI
1S/C7H9N/c1-6-4-3-5-8-7(6)2/h3-5H,1-2H3
HPYNZHMRTTWQTB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
122.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
50 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?