Documenti fondamentali
336106
Sigma-Aldrich
2,6-Lutidine
Sinonimo/i:
2,6-dimetilpiridina
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H9N
Numero CAS:
Peso molecolare:
107.15
Beilstein:
105690
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥99.0 %
Livello qualitativo
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.497 (lit.)
P. ebollizione
143-145 °C (lit.)
Punto di fusione
−6 °C (lit.)
Solubilità
water: 163.130  g/L at 25 °C
Densità
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cccc(C)n1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-4-3-5-7(2)8-6/h3-5H,1-2H3
OISVCGZHLKNMSJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
La 2,6-lutidina, nota anche come 2,6-dimetilpiridina, è un composto organico che viene impiegato in genere come reagente in numerose reazioni organiche, quali la sintesi di eterocicli, nitroalcheni e alogenuri alchilici. Può anche essere impiegata come catalizzatore in sintesi organica.
Applicazioni
La 2,6-Lutidina può essere impiegata come:
  • Base nella sintesi di un addotto aldolico tra emitioesteri dell′acido malonico e aldeidi catalizzata da sali di Cu(II).
  • Additivo nella ciclizzazione riduttiva di epossigeranil acetato.
  • Catalizzatore in combinazione con CuI per la sintesi selettiva di N-solfonil-1,2,3-triazoli.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
89.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
32 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Cu (II)-catalyzed enantioselective aldol condensation between malonic acid hemithioesters and aldehydes.
Orlandi S, et al.
Tetrahedron Letters, 45(8), 1747-1749 (2004)
Ti (III)-catalyzed radical cyclization of 6, 7-epoxygeranyl acetate.
Fuse S, et al.
Tetrahedron Letters, 45(9), 1961-1963 (2004)
Copper-Catalyzed Synthesis of N-Sulfonyl-1, 2, 3-triazoles: Controlling Selectivity.
Yoo EJ, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 46(10), 1730-1733 (2007)
James R Frost et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(38), 13261-13277 (2015-08-01)
Since their isolation almost 20 years ago, the callipeltosides have been of long standing interest to the synthetic community owing to their unique structural features and inherent biological activity. Herein we present our full research effort that has led to the
Bojana Ginovska et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(44), 15713-15719 (2015-10-24)
We report that 2,6-lutidine⋅trichloroborane (Lut⋅BCl3 ) reacts with H2 in toluene, bromobenzene, dichloromethane, and Lut solvents producing the neutral hydride, Lut⋅BHCl2 . The mechanism was modeled with density functional theory, and energies of stationary states were calculated at the G3(MP2)B3
Protocolli
Amide Coupling in a Box