Documenti
L4206
Sigma-Aldrich
3,5-Lutidine
≥98%
Sinonimo/i:
3,5-Dimethylpyridine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H9N
Numero CAS:
Peso molecolare:
107.15
Beilstein:
105682
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
1.5 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.504 (lit.)
P. eboll.
169-170 °C (lit.)
Punto di fusione
−9 °C (lit.)
Densità
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cncc(C)c1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-3-7(2)5-8-4-6/h3-5H,1-2H3
HWWYDZCSSYKIAD-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
116.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
47 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Michael Wleklinski et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(28), 18364-18373 (2015-06-25)
Electrospray ionization of metal salt solutions followed by ambient heating transforms the resulting salt clusters into new species, primarily naked ionic metal clusters. The experiment is done by passing the clusters through a heated coiled loop outside the mass spectrometer