131490
4-Methylpyridine
98%
Sinonimo/i:
4-Picoline, 4-Methylpyridine
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.2 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
4 mmHg ( 20 °C)
Saggio
98%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
1000 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.504 (lit.)
P. ebollizione
145 °C (lit.)
Punto di fusione
2.4 °C (lit.)
Densità
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccncc1
InChI
1S/C6H7N/c1-6-2-4-7-5-3-6/h2-5H,1H3
FKNQCJSGGFJEIZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-picoline (4-Mepy) forms isostructural complexes with iron and cobalt phthalocyanines.
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
102.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
39 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?