Documenti fondamentali
376434
Sigma-Aldrich
1,4-Dimethylpyridinium iodide
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H10IN
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Saggio
99%
Punto di fusione
151-154 °C (lit.)
Solubilità
methanol: 25 mg/mL, clear, colorless to yellow
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[I-].Cc1cc[n+](C)cc1
InChI
1S/C7H10N.HI/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;/h3-6H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
YOBTXORLVXZWSR-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
1,4-Dimethylpyridinium iodide is an organic salt synthesized from a mixture of 4-methylpyridine and iodomethane in 2-propanol.
Applicazioni
1,4-Dimethylpyridinium iodide has been used in the synthesis of a two-photon ratiometric fluorescent probe (DNEPI) for mitochondrial cysteine (Cys) imaging in live cells.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)