112437
4-Ethylpyridine
98%
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.501 (lit.)
P. ebollizione
168 °C (lit.)
Densità
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCc1ccncc1
InChI
1S/C7H9N/c1-2-7-3-5-8-6-4-7/h3-6H,2H2,1H3
VJXRKZJMGVSXPX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
122.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
50 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
112437-100G | |
112437-25G | 4061838700025 |
112437-5KG |