Documenti fondamentali
GF29729650
Alumina
powder, max. particle size 0.1 micron, weight 100 g, condition 99.99% gamma alumina powder.
Sinonimo/i:
AL606022
About This Item
Codice UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Saggio
≥99.99%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 297-296-50
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
0.1 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Alumina granule, 2 mm nominal granule size, weight 100 g, purity 99.99%
GF29693953
Alumina
Alumina powder, 45 mean particle size (micron), weight 50 g, purity 99.9%
GF74339488
Alumina
Aluminum oxide nanopowder, <50 nm particle size (TEM)
Sigma-Aldrich
544833
Aluminum oxide
Alumina sphere, 0.5 mm diameter, 100 pcs, tolerance +/-2.5um
GF83466748
Alumina
Alumina NIST® SRM® 742, reference point
NIST742
Alumina