381276
Silica Inorganic Sorbent
120-140 mesh, 99.8%
Sinonimo/i:
Silica, fumed, Silica, Silicic anhydride, Silicon dioxide, Silicon dioxide amorphous
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Silica, 99.8%
Grado
standard
Saggio
99.8%
Stato
powder
tecniche
LPLC: suitable
Area superficiale
175-225 m2/g
Matrice
Silica
Gruppo funzionale matrice
silica
Dimensione particelle
0.011 μm
Dimensione pori
60 Å mean pore size
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
a. Quartz: = 1143K
b. Tridymite: 1143 - 1743K
c. Cristobalite: = 1743, over 1973K it forms amorphous vitreous silica glass.
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
One of the more traditional photovoltaic devices, single crystalline silicon solar cells were invented more than 50 years ago, currently make up 94% of the market. Single crystalline silicon solar cells operate on the principle of p-n junctions formed by joining p-type and n-type semiconductors.