S5631
Sabbia, quarzo bianco
~99%, 0.5-10 μm (approx. 80% between 1-5 μm)
Sinonimo/i:
Biossido di silicone, Quarzo
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
~99%
Forma fisica
powder
Dimensione particelle
0.5-10 μm (approx. 80% between 1-5 μm)
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Linkage
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects