18649
Silicon dioxide
acid washed
Sinonimo/i:
Cristobalite, Quartz, Sand, Silica
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Livello qualitativo
Qualità
acid washed
Impurezze
≤0.01% in acid soluble iron (Fe)
≤0.5% soluble in HCl
Perdita
≤0.5% loss on ignition, 800 °C
Indice di rifrazione
n20/D 1.544 (lit.)
Punto di fusione
1610 °C (lit.)
Densità
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?