Merck
Silicon dioxide single crystal substrate, optical grade, 99.99% trace metals basis, L × W × thickness 10 mm × 10 mm × 0.5 mm
Silicon dioxide
Silicon dioxide single crystal substrate, optical grade, 99.99% trace metals basis, L × W × thickness 10 mm × 10 mm × 0.5 mm
Sinonimo/i:
Cristobalite, Quartz, Sand, Silica
Formula condensata:
SiO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.08
Numero CE:
Products
Marchio
Peso formula
Produttore
Punto di fusione (°C)
Purezza
Lunghezza (mm)
Applicazione