Documenti fondamentali
84878
Sigma-Aldrich
Silicon dioxide
purum p.a., acid purified, sand
Sinonimo/i:
Cristobalite, Quartz, Sand, Silica
About This Item
Formula condensata:
SiO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.08
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
ID PubChem:
Grado
purum p.a.
Livello qualitativo
Stato
sand
Qualità
acid purified
Perdita
≤0.1% loss on ignition, 900 °C
Indice di rifrazione
n20/D 1.544 (lit.)
Dimensione particelle
40-150 mesh
Punto di fusione
1610 °C (lit.)
Densità
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Silicon dioxide is one of the important constituents of sedimentary rock bauxite, basalt fibers and ceramic fibers. It is added to cement for improving the hydraulic properties of cement.
Applicazioni
Silicon dioxide may be employed in the preparation of calcium silicide.
Avvertenza
may contain dark particles
Risultati analitici
metal and chloride traces refer to acid-soluble parts
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Silice nanopowder, 10-20 nm particle size (BET), 99.5% trace metals basis
Sigma-Aldrich
637238
Silice
Sabbia 50-70 mesh particle size
Sigma-Aldrich
274739
Sabbia
Silice mesoporous, 0.5 μm particle size, pore size ~2 nm
Sigma-Aldrich
805890
Silice
Silica 99.8%
Supelco
381276
Silica
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 50-50 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 196-196 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 129-129 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 117-117 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 165-165 (1994)