Key Documents
1.07711
Supelco
Sabbia di mare
extra pure
Sinonimo/i:
Sabbia di mare
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
O2Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
11111701
Numero indice EU:
238-878-4
NACRES:
NB.51
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Impurezze
≤0.5% HCl solubles
Perdita
≤0.5% loss on ignition, 900 °C
Dimensione particelle
0.1-0.315 mm (>=90%)
pH
5-8 (20 °C, 400 g/L in H2O, slurry)
P. eboll.
>2200 °C/1013 hPa
Punto di fusione
1713 °C
Densità
2.65 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
1400 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.01%
Temperatura di conservazione
no temp limit
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Sostanze solubili in acido cloridrico: ≤ 0,5%
Cloruri (Cl): ≤ 0,01%
Perdita alla combustione (900 °C): ≤ 0,5%
Dimensioni delle particelle (0,1 - 0,315 mm): ≥ 90%
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Protocolli
broad spectrum insecticide, egradation product, phenylpyrazole pesticide, World Health Organization (WHO), HPLC, UV, testing of Fipronil and Fipronil sulfone in Food