Documenti fondamentali
1.07536
Supelco
QUARTZ FINE GRANULAR,
WASHED AND CALCINED FOR ANALYSIS
Sinonimo/i:
QUARTZ FINE GRANULAR,
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
O2Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
11101503
Numero indice EU:
238-878-4
NACRES:
NB.51
Livello qualitativo
Stato
solid
Impurezze
≤0.05% HCl solubles
Perdita
≤0.05% loss on ignition, 900 °C
Dimensione particelle
0.2-0.8 mm (>=40%)
pH
5-8 (20 °C, 400 g/L in H2O)
P. ebollizione
>2200 °C/1013 hPa
Punto di fusione
1713 °C
Densità
2.65 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
1400 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.01%
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Substances soluble in hydrochloric acid: ≤ 0.05 %
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Loss on ignition (900 °C): ≤ 0.05 %
Particle size (0.2 - 0.8 mm): ≥ 40 %