Documenti fondamentali
NISTRM8010
Sabbia, quarzo bianco
NIST® RM 8010
Sinonimo/i:
Biossido di silicone, Quarzo
About This Item
Formula condensata:
SiO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Formato
matrix material
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Each unit of RM8010 consists of a set of three bottles of sand, each representing a different size distribution. ~130 grams of sand is contained in each bottle.
Applicazioni
Sand for sieve analysis RM is intended for use as a test sample in the granular materials sieve analysis.
Caratteristiche e vantaggi
  • The NIST-certificate is provided with the reference mass fraction values and are expressed in percent.
  • The NIST certificate is provided with expiration certificate and use instructions.
Altre note
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Sabbia di mare extra pure
Supelco
1.07711
Sabbia di mare