GF12944190
Alumina
powder, mean particle size 45 micron, weight 500 g, purity 99.9%
Sinonimo/i:
AL606010
Saggio
99.9%
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 129-441-90
Peso
500 g
Dimens. media particelle
45 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)