Documenti fondamentali
BCR169
α-Alumina (0.10 m2/g) (nitrogen BET specific surface area)
BCR®, certified reference material
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Stato
particles
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
general analytical
Formato
neat
Risultati analitici
For more information please see:
BCR169
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Aluminum oxide pellets, 3 mm
Sigma-Aldrich
414069
Aluminum oxide
Aluminum oxide pore size 58 Å, ~150 mesh
Sigma-Aldrich
267740
Aluminum oxide
Aluminum oxide 99.997% trace metals basis
Sigma-Aldrich
202606
Aluminum oxide
Aluminum oxide activated, basic, Brockmann I
Sigma-Aldrich
199443
Aluminum oxide