BCR175
Tungsten (0.18 m2/g) (nitrogen BET specific surface area)
BCR®, certified reference material
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Stato
particles
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
general analytical
Formato
neat
Risultati analitici
For more information please see:
BCR175
BCR175
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)