267740
Aluminum oxide
pore size 58 Å, ~150 mesh
Sinonimo/i:
Alumina
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
weakly acidic
Stato
powder
tecniche
ion chromatography: suitable
Impurezze
<0.03% Fe2O3
<0.4% Na2O
Dimensione particelle
~150 mesh
Dimensione pori
58 Å
pH
~6.0 ( in H2O)
Punto di fusione
2040 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ~0.06 meq/g
silicate (as SiO2): <0.03%
Stringa SMILE
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)